Learn More
Bel Art™ Gestelle für Gewebekulturflaschen
Artikelnummer. 11722016
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
5
12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen
11722016 12
11732016 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11722016 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F189700001
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gestelle verhindern, dass die Kolben wie Dominosteine umkippen.
  • Diese Polypropylen-Gestelle fassen 25-ml-, 75-ml-, 50- bis 75-ml- oder 250- bis 260-ml-Gewebekulturflaschen oder ähnliche Größen in vertikaler Position.
  • Rechteckige Löcher in der oberen und mittleren Platte stabilisieren die Kolben und verhindern so ein Kippen
  • Einfache Organisation von Kolben für eine verbesserte Verarbeitung und die Vermeidung von Fehlern bei der Sammlung gebrauchter Medien, für den Medienwechsel, für das Waschen von Zellen-Monolayern, für die Trypsinisierung und beim Säen von Zellen
  • Die Griffe an jedem Ende erleichtern die Gestellhandhabung und ermöglichen den sicheren Transport von Kolben zum Inkubator
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Flaschen
Material Polypropylen
Positionen 12
Form Rechteckig
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 bis 75 ml Flachwandiger Gewebekulturkolben
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C
Abmessungen (L x B x H) 23 x 13,7 x 10,7 cm (9,1 x 5,4 x 4,2 in.)
Länge (metrisch) 230 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,2 in.
Produkttyp Kolbengestell
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 10,7 cm
Breite (metrisch) 137 mm