Learn More
TPP™ Tissue Culture Flasks
Artikelnummer. 11301744
Ansicht ändern
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
15 bis 45 ml
3 bis 8 ml
30 bis 85 ml
Packungsgröße:
100 Stück
18 Stück
36 Stück
360 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Arbeitsvolumen (metrisch) Packungsgröße
11301744 15 bis 45 ml 36 Stück
11351694 15 bis 45 ml 100 Stück
11341744 30 bis 85 ml 18 Stück
11314165 3 bis 8 ml 360 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11301744 Lieferant TPP™ Lieferanten-Nr. 90150
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
  • Surface activated, uniform flat growth surface
  • Crystal clear transparency
  • Geometry of neck reduces risk of media slop over
  • Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
  • Highly visible bilateral marking area
  • White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
Spezifikation
Beschreibung Dimensions: 210 x 122 x 50 mm
Material Polystyrene
Anzahl pro Karton 36
Graduated Yes
Bodenform Flach
Kulturfläche 150 cm²
Arbeitsvolumen (metrisch) 15 bis 45 ml