Learn More
TPP™ Tissue Culture Flasks
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
15 bis 45 ml
3 bis 8 ml
30 bis 85 ml
Packungsgröße:
100 Stück
18 Stück
36 Stück
360 Stück
Beschreibung
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
- Surface activated, uniform flat growth surface
- Crystal clear transparency
- Geometry of neck reduces risk of media slop over
- Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
- Highly visible bilateral marking area
- White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Dimensions: 95 x 51 x 29 mm |
| Material | Polystyrene |
| Anzahl pro Karton | 360 |
| Graduated | Yes |
| Bodenform | Flach |
| Kulturfläche | 25 cm² |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 3 bis 8 ml |