Learn More
TPP™ Tissue Culture Flasks
Artikelnummer. p-7083532
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
15 bis 45 ml
3 bis 8 ml
30 bis 85 ml
Packungsgröße:
100 Stück
18 Stück
36 Stück
360 Stück
Artikelnummer. 11351694
Marke: TPP™ 90075
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
  • Surface activated, uniform flat growth surface
  • Crystal clear transparency
  • Geometry of neck reduces risk of media slop over
  • Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
  • Highly visible bilateral marking area
  • White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
Spezifikation
Beschreibung Dimensions: 210 x 122 x 50 mm
Material Polystyrene
Anzahl pro Karton 36
Kulturfläche 75 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch) 15 bis 45 ml