Learn More
TPP™ Zellkulturflaschen mit flachen Seiten
Artikelnummer. 11351744
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
65 mL
165 mL
410 m
Kulturfläche:
150 cm2
25 cm2
300 cm2
75 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch):
15 bis 45 ml
3 bis 8 ml
30 bis 85 ml
8 bis 22 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
18 Stück
36 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Kulturfläche Arbeitsvolumen (metrisch) Packungsgröße
11351744 410 m 300 cm2 30 bis 85 ml 18 Stück
11334165 15 ml 25 cm2 3 bis 8 ml 1 Stück
11371694 65 mL 75 cm2 8 bis 22 ml 100 Stück
11321744 165 mL 150 cm2 15 bis 45 ml 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11351744 Lieferant TPP™ Lieferanten-Nr. 90301
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Polystyrol für kristallklare Transparenz. TPP™ Gewebekulturkolben sorgen für eine verbesserte Zelladhäsion und -wachstum durch optomechanische, mit Gewebekulturen behandelte Wachstumsfläche.
  • Oberfläche aktiviert, einheitliche, flache Wachstumsfläche
  • Die Geometrie des Halses verringert das Risiko von Media Slop
  • Stabiles, rutschfreies Stapeln mehrerer TPP Flaschen
  • Sehr sichtbares bilaterales Markierungsgebiet
  • Weiße und präzise Volumengraduierungen zur optischen Steuerung des Füllvolumens
  • Die Geometrie des Halses garantiert den vollständigen Zugang von TPP Pipetten, TPP Schrappern und Pfannenwendern TPP
  • Keine toten Ecken = 100 % Zellrückgewinnung
  • Ausgezeichneter Zugang von Pipetten, Gewebeschaber und Gewebespatel
  • Markierung des Bereichs mit Linien auf beiden Seiten
  • Eine erhöhte Überlaufhöhe verringert die Gefahr von Überlauf von Medien
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 410 m
Material Polystyrol
Enthält Filterkappe mit PTFE-Membran; Porengröße 0,22 μm
Oberflächenbeschichtung Gewebekulturbehandelt
Verschlusstyp Filterschraubverschluss
Kulturfläche 300 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch) 30 bis 85 ml