Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Tissue Culture Test Plate
Artikelnummer. 17265436
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
6
12
48
96
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Runder Boden (U-Well)
Durchmesser (metrisch) Well:
6,4 mm
10,6 mm
15,4 mm
21 mm
33,9 mm
Packungsgröße:
42 Stück
54 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells Wellform Durchmesser (metrisch) Well unitSize
17265436 6 Flacher Boden (F-Well) 33,9 mm 42 Stück
17275436 12 Flacher Boden (F-Well) 21 mm 42 Stück
17285436 12 Flacher Boden (F-Well) 15,4 mm 42 Stück
17295436 48 Flacher Boden (F-Well) 15,4 mm 42 Stück
17205446 96 Flacher Boden (F-Well) 6,4 mm 54 Stück
17215446 96 Runder Boden (U-Well) 6,4 mm 54 Stück
17225446 48 Flacher Boden (F-Well) 10,6 mm 72 Stück
7 options
Artikelnummer. 17265436
Marke: TPP Techno Plastic Products AG undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tissue culture test plate
  • Opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion
  • Lid with air-venting system guarantees controled gas exchange with low evaporation
  • Sloped edge allows placement of the lid in one position only
  • Yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation: yellow on yellow – match!
  • Ridged grip area ensures a secure grasp and prevents from accidentally lifting off the lid
  • Clear alpha-numerical labelling between the wells for easy orientation during microscopy, easy to see black alpha-numerics on the side
  • Growth area on spherical zone only
  • Absolutely flat growth surface
  • All TPP plate sizes (6, 12, 24, 48 and 96-well) stack securely together
  • Air vents in plate base prevent condensation and provide consistent air-flow between stacked plates
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Format Standard
Inhalt und Lagerung No direct sunlight, room temperature, no brisk temp changes
Beschreibung TC Plate, Perfect Planar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung Single, small packaging unit
Bindungsart Single
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Cell Culture Routine
Material Polystyrene
Volumen (metrisch) Well 15.53 mL
Anzahl Wells 6
Sterilität Steril
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Yes
Enthält Lid and bottom
Profil F
RNase-frei Yes
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur
Durchmesser (metrisch) Well 33,9 mm