Beschreibung
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Epredia™ Tissue-LocTM HistoScreenTM Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Thermo Scientific™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
- Spart Zeit, bietet größtmögliche Probensicherheit und eine einfache Anwendung
- Bietet eine mit einem durchsichtigen Sieb ausgekleidete Innenkammer für eine einfache Probenidentifikation
- Beseitigt die Notwendigkeit von unsauberen Schwämmen oder Linsenreinigungspapier
- Gewährleistet eine sichere Verarbeitung der Gewebeproben, da die Kassetten während der Verarbeitung nicht aufgehen
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Mesh Pore Insert |
| Farbe | Grün |
| Produkttyp | HistoScreen™ Kassette |