Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten
Artikelnummer. 12688346 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12688346
Marke: Epredia™ C1000LI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Epredia™ Tissue-LocTM HistoScreenTM Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Thermo Scientific™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
  • Spart Zeit, bietet größtmögliche Probensicherheit und eine einfache Anwendung
  • Bietet eine mit einem durchsichtigen Sieb ausgekleidete Innenkammer für eine einfache Probenidentifikation
  • Beseitigt die Notwendigkeit von unsauberen Schwämmen oder Linsenreinigungspapier
  • Gewährleistet eine sichere Verarbeitung der Gewebeproben, da die Kassetten während der Verarbeitung nicht aufgehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Mesh Pore Insert
Farbe Lila
Produkttyp HistoScreen™ Kassette