Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes in Tube Packs
Artikelnummer. 16384146 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
16384146 Grün 750 Stück
16364146 Beige 750 Stück
16374146 Blau 750 Stück
16394146 Grau 750 Stück
16304156 Lavendel 750 Stück
16314156 Hellgrün 750 Stück
16324156 Lila 750 Stück
16334156 Orange 750 Stück
16344156 Rosa 750 Stück
16354156 Gelbbraun 750 Stück
16374156 Gelb 750 Stück
11 options
Artikelnummer. 16384146
Marke: Epredia™ B851750GN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For biopsy tissue samples, these cassettes have a back-edge lid hinge, loose-packed lids, and are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Kleine Quadrate
Verschluss inklusive Ja
Menge 750/Karton
Verschlusstyp Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Ja
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Produkttyp TissueLoc Biopsiekassette