Learn More
Epredia™ TissueWave™ 2 Mikrowellensystem
Artikelnummer. 12933805 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220–240V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
12933805 220–240V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12933805 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. B35600001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Epredia™ TissueWave™ 2 Mikrowellensystem gewährleistet Effizienz, Vielseitigkeit und Präzision bei minimaler Instrumentierung.
Leistungsverhalten:
  • Erfüllt die Anforderungen durch steigende Arbeitslast dank höherer Flexibilität
  • Spart technische Zeit für komplexere Verfahren und liefert konsistent hervorragende Ergebnisse in einem Bruchteil der Zeit
  • Bietet Funktionen für bedarfsgerechte Beladung: bereit, wenn die Probe fertig ist
  • Unterstützt die sekundäre Fixierung vor der routinemäßigen Verarbeitung von Fettgewebe
  • Nutzt die patentierte PolarHeat™ Technologie zur Beschleunigung der Paraffinerwärmung
  • Bietet Flexibilität für Speziallabore
Sicherheit:
  • Verriegelung des Belüftungssystems
  • Verriegelungen mit zwei Türen zur Vermeidung von Mikrowellenlecks
  • Zwei Temperaturverriegelungen zur Vermeidung von Überhitzung
Eigenschaften:
  • Elegantes, modernes Design
  • Programmierbare Protokolle und Speicherabruf
  • Vakuumkammer für schnelle Fixierung und Paraffininfiltration
  • Temperatur- und Leistungsregelung, Umwandlung der Wattleistung möglich
  • Benutzerfreundlicher Anzeigebildschirm und dreifarbiges Bedienfeld für einfache Programmierung
  • Temperatufühler für genaue Temperaturregelung auf ±1 °C
Bestellinformationen:
  • Gesamtabmessungen (T x B x H): 24.5 x 21.5 x 19 Zoll (62.2 x 54.6 x 48.2 cm)
  • Abmessungen der Kammer: 9.5 x 13.5 x 15.5 Zoll (24.1 x 34.3 x 39.4 cm)
  • Gewicht: 169.4 kg (77 lb.)
  • Stromversorgung: 120 V-System, 15 Ampere-Wartungsminimum (20 Amp empfohlen); 230 V-System, 10 Ampere-Wartungsminimum (15 Amp empfohlen)
Enthält:
  • Glasluft-Rührschlauch (Nr. B35240039, 3er-Packung)
  • Epredia™ Shandon™ Excelsior™ ES Organizer-Körbe (jeweils zwei) (Nr. A78410021)
  • Innenleuchte (Nr. B35240015)
  • Mikrowellengeeigneter Probenbehälter 2.5 l/2.6 qt. (Nr. B35210007)
  • Bedienungsanleitung (Nr. B35610006)
  • Temperaturfühler (Nr. B35240051)
  • Vakuumkammer aus Glas (Nr. B35210001)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 220–240V