Learn More
Gestigkeit Harry™ Titan-Heizplatte, Umgebungstemperatur bis 600 °C, Aluminiumlegierung
Artikelnummer. 10126520
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
10126520 Aluminiumlegierung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10126520 Lieferant Gestigkeit Harry™ Lieferanten-Nr. PZ283TD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: Rechteck, Größe: 9 x 6,3 in.
  • Die effiziente Isolierung ermöglicht die Verwendung der Heizplatte auf nicht hitzebeständigen Arbeitsflächen
  • Isolierter Klappdeckel, der den Wärmeverlust auf ein absolutes Minimum reduziert
  • Temperatur wird über Temperatur- oder Programmregler gesteuert
  • Mit dem Temperaturregler wird die gesamte Heizfläche der Heizplatte auf einer konstanten, vom Anwender festgelegten Temperatur gehalten
  • Mit dem Programmregler können Temperaturprofile bearbeitet werden, d. h. ausgewählte Aufheiz-, Abkühlungs- und Stoppphasen (maximal 5 Stufen), wobei jede Phase bis zu 5 Stunden 59 Minuten dauern kann
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Größe 9 x 6,3 in.
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 600 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 22 lb.
Höhe (metrisch) 145 mm
Länge (metrisch) 1,5 mm
Gewicht (metrisch) 10 kg
Wirkleistung 2000 W
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50/60 Hz, 2000 W
Frequenz 50/60 Hz
Form Rechteck
Spannung 230 V
Typ Heizplatte