Learn More
Titan Gelb, rein, Indikatorqualität, C.I.19540, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1829-00-1 |
| Summenformel | C28H19N5Na2O6S4 |
| MDL-Nummer | 13091 |
| InChI-Schlüssel | CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CC1=C(C2=C(C=C1)N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)NN=NC4=CC=C(C=C4)C5=NC6=C(S5)C(=C(C=C6)C)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-Name | Dinatrium;6-Methyl-2-[4-[2-[4-(6-Methyl-7-Sulfonat-1,3-Benzothiazol-2-yl)Phenyl]Iminohydrazinyl]Phenyl]-1,3-Benzothiazole-7-Sulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 695.709 |
| PubChem CID | 73217 |
| Formelmasse | 695.71g/mol |
| Verpackung | Glasgefäß |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thiazol Yellow G
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.