Learn More
Hanna Instruments™ Wasserdichtes pH-Handmessgerät
Artikelnummer. 10088591
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 16
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (pH) Packungsgröße
10088591 -2 bis 16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10088591 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI991001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.60 €
    468.05 € / 1 Stück
    Sparen 374.55 €
    44% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die große, doppelte LED-Anzeige erleichtert das Ablesen von pH-Wert, Temperatur und Statusanzeige. Das Hanna Instruments™ Wasserdichte tragbare pH-Messgerät besticht durch seine vereinfachte Zweitasten-Steuerung. Kompakt, wasserdicht und tragbar.
Kompaktes, wasserdichtes, tragbares pH-/Temperaturmessgerät, das komplett mit einem robusten Tragekoffer und einer einzigartigen pH-Elektrode mit Titangehäuse und eingebautem Temperatursensor geliefert wird.
  • Großes, zweistufiges LCD-Display zur einfachen Ablesung von pH-Wert, Temperatur und Statusanzeigen
  • Vereinfachte Zwei-Tasten-Bedienung
  • Außergewöhnlich lange Akkulaufzeit von 1200 Stunden Dauerbetrieb
Spezifikation
Genauigkeit (Temperatur) ±0,5 °C (bis zu 60 °C); ±1,0 °C (außen), ±1 °F (bis zu 140 °F);
Genauigkeit (pH) ±0,02
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatische, pH-Kalibrierung mit einem oder zwei Punkten mit automatischer Puffererkennung
Bereich (pH) -2 bis 16
Auflösung (pH) pH 0.01
Calibration Points 4,01, 7,01, 10,01 oder 4,01, 6,86, 9,18
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis +105 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 23 bis 221 °F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Displaytyp LCD
Abmessungen (L x B x H) 152 x 58 x 30 mm
Modell HI991001
Stromversorgung Ja
Sondentyp Kabel
Auflösung pH 0.01
Nachweisbereich pH-Wert: -2,0 bis 16,0; Spannung: 1,5 °V; Temperatur: -5,5 °C °bis +105,0 °C / °23,0 °F bis °221,0 °F
Temperaturkompensation Automatisch von -5 bis 105 º°C
Akkutyp 1.5 V
Temperatursensor Vorverstärkte pH/ORP-Elektrodemit internem
Akkulaufzeit 1200 h
Spannung 1.5 V