Learn More
Titanborid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408005
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11495320
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044558.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Used as a cathode material in aluminum smelting and can be shaped by electrical discharge machining. Specialized applications in such areas as impact resistant armor, cutting tools, crucibles, neutron absorbers and wear resistant coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12045-63-5
Summenformel B2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 69.487
MDL-Nummer MFCD00049595
InChI-Schlüssel QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC-Name Bor; Titan
SMILES [B].[B].[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium boride
Schmelzpunkt 3225°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 69.5
Dichte 4.38