Learn More
Thermo Scientific™ Titanbecher für den SureSpin™ 632 Rotor
Artikelnummer. 16634884
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
17 mL
38,5 mL
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
16634884 17 mL 6 Stück
16644884 38,5 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16634884 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75003036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20505.00 €
    20100.00 € / 6 Stück
    Sparen 405.00 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit dem SureSpin™ 632 Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SureSpin 632
Fassungsvermögen 17 mL
Material Titan
Menge 6/Pckg.