Learn More
Titancarbid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408007
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15432077 5 g 5 Gramm
15442077 25 g 25 Gramm
15452077 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15432077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044922.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Titanium carbide is used in the manufacture of wear-resistant tools, cutting tools, As a coating for abrasive steel bearings, In the form of nano titanium carbide ceramic in optics applications, Enhance the conductivity of materials and as a nucleating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12070-08-5
Summenformel CTi
Molekulargewicht (g/mol) 59.88
MDL-Nummer MFCD00011268
InChI-Schlüssel YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Spezifikation
Siedepunkt 4820°C
Chemischer Name oder Material Titanium carbide
Schmelzpunkt ∽3140°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in nitric acid and aqua regia. Insoluble in water.
Formelmasse 59.91
Dichte 4.93