Learn More
Titan(diisopropoxid) bis (2,4-pentandionat), 75 % in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433760
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433760 100 g 100 Gramm
11423760 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433760 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089360.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17927-72-9 | C16H28O6Ti
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate) is used as catalyst, used in sol-gel, coating, primer and crosslinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17927-72-9
Summenformel C16H28O6Ti
MDL-Nummer MFCD00000031
Synonym Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate)
Farbe Braun
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
UN-Nummer UN1219
Flammpunkt 18°C (61°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyze with water.
Formelmasse 364.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75% in isopropanol
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.494
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.010 g/mL