Learn More
Titanfolie, geglüht, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415080 50 x 50 mm -
11398707 25 x 25 mm 25 Millimeter
11308717 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415080 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035811.FI
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: ca. 0.14 g/25 x 25 mm; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver Gray foil
Dichte 4.506g/cm3
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.6% (Metals basis)
Form Folie, 0.05 mm (0.002 Zoll) dick