Learn More
Titanfolie, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408010
Change view
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
100 x 2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11315848 100 x 100 mm 1 Stück
11325848 100 x 500 mm 1 Stück
15425945 100 x 2000 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11315848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010385.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 11.3 g/100 x 100 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver Gray foil
Dichte 4.506g/cm3
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick