Learn More
Titanfolie, 0.74 mm (0.029 Zoll) Dicke, geglüht, ≥99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435895
Click to view available options
Menge:
200 x 300 mm
300 x 1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15435895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000029.GX
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium foil
Farbe Grau
Namenshinweis 0.74mm (0.029 in.) thick, Annealed
Menge 200 x 300 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈200g/200x300mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) ≥99.4%