Learn More
Titanfolie, 1.6 mm (0.063 Zoll) Dicke, geglüht, 99.2 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460830 100 x 100 mm 1 Stück
11470830 200 x 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460830 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044485.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium foil
Namenshinweis 1.6mm (0.063 in.) thick, Annealed
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈72g/100x100mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.2%