Learn More
Titan-Gaze, 18 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.28 mm (0.011 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824990
Change view
Click to view available options
Menge:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11330438 125 x 125 mm 1 Stück
11490610 250 x 250 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11330438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043794.GN
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray guaze
Menge 125 x 125 mm
Netzgröße 18 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Gaze