Learn More
Titan-Gaze, 40 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.127 mm (0.005 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051308
Change view
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11395207 75 x 75 mm 1 Stück
11305217 150 x 150 mm 1 Stück
11315217 300 x 300 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11395207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040920.FL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium gauze
Namenshinweis Woven from 0.127mm (0.005 in.) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 40 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe