Learn More
Titan(II)-hydrid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408021
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2 x 1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11327597 5 g 5 Gramm
11307597 100 g 100 Gramm
11337597 500 g 500 Gramm
11317597 2 x 1 kg 2 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 11327597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012857.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird häufig als Zusatzstoff bei der Herstellung von gesinterten Alnico Magneten und in gesinterten Metallpulvern verwendet.Kommt bei der Herstellung von Metallschaum, pulverförmigem Titanmetall und in der Pyrotechnik zum Einsatz.
Titanium(II) hydride is widely utilized as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics. It is involved in various applications such as ceramics, pyrotechnics and sports equipment. It is also used as a laboratory reagent and as a blowing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-98-5
Summenformel H2Ti
MDL-Nummer MFCD00151301
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(II) hydride
Schmelzpunkt 450°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 49.92
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 3.9