Learn More
Titan(III)-chlorid-Tetrahydrofuran-Komplex, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213247 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10525983
Marke: Thermo Scientific Acros 375160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18039-90-2 | C12H24Cl3O3Ti | 370.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18039-90-2
Summenformel C12H24Cl3O3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 370.56
MDL-Nummer MFCD01631276
InChI-Schlüssel MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
Synonym oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3
PubChem CID 6097232
IUPAC-Name Oxolan; Trichlorotitan
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Schmelzpunkt >250°C
Farbe Blau bis Blau-Grün
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts violently
Formelmasse 370.56
Reinheit (%) 97%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.