Learn More
Titan(IV)2-ethylhexanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425390 100 g 100 Gramm
11435390 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425390 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044602.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3645-34-9 | C32H60O8Ti | 620.69 g/mol
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate acts as a coupling agent to improve the adhesion of the fiber and resin in Kevla-phenolic composites. It is used as a catalyst in the polymerization of cyclic poly(butylene terephthalate) oligomers for composite applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3645-34-9
Summenformel C32H60O8Ti
Molekulargewicht (g/mol) 620.69
MDL-Nummer MFCD05663781
InChI-Schlüssel GDKAXSGMPFSRJY-UHFFFAOYNA-J
Synonym titanium iv 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt, titanium ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt 4:1, 2-ethylhexanoate; titanium 4+, titanium iv 2-ethylhexanoate 100g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid titanium iv salt, titanium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 6451578
IUPAC-Name 2-Ethylhexanoat; Titan(4+)
SMILES [Ti+4].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium (IV) 2-ethylhexanoate
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water. Miscible with ethyl acetate.
Formelmasse 623.75
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) 2-ethylhexanoate