Learn More
Titan(IV)-bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904558
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11364507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039592.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-68-6
Summenformel TiBr4
MDL-Nummer MFCD00011265
Spezifikation
Siedepunkt 233°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) bromide
Schmelzpunkt 39°C
Farbe Orange
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in absolute alcohol. Decomposes in waterSoluble in chlorocarbons,benzene and alcohol.
Formelmasse 367.54
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.6