Learn More
Titan(IV)-chlorid, 0.09-M-Lösung in 20 % HCl, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205214 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 10205214
Marke: Thermo Scientific Acros 428351000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0, 7647-01-0, 7732-18-5
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Lösung
Menge 100 mL
Summenformel Cl4Ti
MDL-Nummer MFCD00011267
Merck Index 15, 9634
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 189.71
PubChem CID 160960
Formelmasse 189.71
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.08 to 0.10M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.099
Dichte 1.0990g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) chloride, 0.09M solution in 20% HCl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.