Learn More
Titan(IV)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756727 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10003700 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
10658064 100 g Kunststoffflasche -
2 options
Artikelnummer. 10003700
Marke: Thermo Scientific Acros 308430100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-63-3
Summenformel TiF4
Molekulargewicht (g/mol) 123.89
MDL-Nummer MFCD00042545
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) fluoride
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel TiF4
Merck Index 15, 9635
Formelmasse 123.89
Reinheit (%) 99%