Learn More
Titan(IV)-isobutoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413007
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15413007 50 g 50 Gramm
15423007 250 g 250 Gramm
15433007 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15413007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089455.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7425-80-1 | C16H36O4Si | 320.545 g/mol
Titanium(IV) isobutoxide general application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7425-80-1
MDL-Nummer MFCD00015045
Synonym tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 69626
IUPAC-Name Tetrakis(2-Methylpropyl)-Silikat
Spezifikation
Siedepunkt 296°C
Chemischer Name oder Material Titanium (IV) isobutoxide
Farbe Gelb
Physikalische Form Schmelze
Menge 50 g
Summenformel C16H36O4Si
Strukturformel Ti[(CH3)2CHCH2O]4
Flammpunkt 77°C (171°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 320.545
Formelmasse 340.34
Brechungsindex 1.495
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.02 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) isobutoxide
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consejos de prudencia
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Titanium(IV) isobutoxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.