Learn More
Titan(IV)-isobutoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080509
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413007 50 g 50 Gramm
15423007 250 g 250 Gramm
15433007 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089455.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7425-80-1 | C16H36O4Si | 320.545 g/mol
Titanium(IV) isobutoxide general application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7425-80-1
MDL-Nummer MFCD00015045
Synonym tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 69626
IUPAC-Name Tetrakis(2-Methylpropyl)-Silikat
Spezifikation
Siedepunkt 296°C
Chemischer Name oder Material Titanium (IV) isobutoxide
Farbe Gelb
Physikalische Form Schmelze
Menge 50 g
Summenformel C16H36O4Si
Strukturformel Ti[(CH3)2CHCH2O]4
Flammpunkt 77°C (171°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 320.545
Formelmasse 340.34
Brechungsindex 1.495
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.02 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) isobutoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Titanium(IV) isobutoxide