Learn More
Titan(IV)-Isopropoxid, TRC
Artikelnummer. 30448958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30448958 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30448958 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT4468001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) Isopropoxide
CAS 546-68-9
Summenformel C12 H28 O4 Ti
Menge 1 g
Synonym Isopropyl Alcohol Titanium(4+) Salt Titanium Isopropoxide (Ti(OC3H7)4) (7CI), 5N, 5N (titanate), A 1, A 1 (titanate), AKT 872, Bistrater H-NDH 510C, Isopropyl Orthotitanate, Isopropyl Titanate(IV) ((C3H7O)4Ti), NDH 510C, Orgatix TA 10, TA 10, TIPT, TPT, TPTA 1, Tetraisopropanolatotitanium, Tetraisopropoxytitanium, Tetraisopropoxytitanium(IV), Tetraisopropyl Orthotitanate, Tetraisopropyl Titanate, Tetrakis(isopropanolato)titanium, Tetrakis(isopropoxy)titanium, Tetrakis(isopropylato)titanium(IV), Tetrakis(isopropyloxy)titanium, Tilcom TIPT, Titaium tetraisopropoxide, Titanium Isopropoxide, Titanium Isopropylate, Titanium Tetraisopropoxide, Titanium Tetraisopropylate, Titanium Tetrakis(iso-propoxide), Titanium Tetrakis(isopropoxide), Titanium(4+) Isopropoxide, Titanium(IV) isopropoxide, Tetrakis(1-methylethoxy)titanium, Titanum-(IV)-isopropoxide, Tyzor TPT, Vertec RJCE, Vertec TIPT, Vertec XI 900, Vertec XL 110
InChI-Formel InChI=1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
SMILES CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-Name Tetra(Propan-2-yloxy)titan
Molekulargewicht (g/mol) 284.22
Formelmasse 284.1467