Learn More
Titan(IV)-methylphenoxid, tech., Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 230°C to 240°C (0.01mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | Titanium (IV) methylphenoxide |
| Schmelzpunkt | -36°C |
| Farbe | Rot |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 10 g |
| Flammpunkt | 66°C (150°F) |
| Formelmasse | 476.43 |
| Güte | Technisch |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |