Learn More
Titan-(IV)-n-butoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10521281 250 g Glasflasche 250 Gramm
10216470 500 g Glasflasche 500 Gramm
10104900 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10782261 2 kg Glasflasche 2 Kilogramm
15204694 10 kg Kunststoff-Fass -
5 options
Artikelnummer. 10521281
Marke: Thermo Scientific Acros 223192500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5593-70-4 | C16H36O4Ti | 340.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5593-70-4
Summenformel C16H36O4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 340.35
MDL-Nummer MFCD00009433
InChI-Schlüssel FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC-Name Butan-1-ol;titan
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) n-butoxide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -75°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 310.0°C to 314.0°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Ti[O(CH2)3CH3]4
Brechungsindex 1.486
Menge 250 g
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 50-80 mPa.s (20°C)
Formelmasse 340.35
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) n-butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.