Learn More
Titan(IV)-oxid, 20 bis 35 % in kolloidaler H2O-Dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475250
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11475250
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044517.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
UV-Schutz in Klarlacken
UV protection in clear coatings. Photo electrodes of varying properties can be made using colloidal suspensions of titanium(IV) oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-67-7
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Siedepunkt 368°C
Chemischer Name oder Material Titanium (IV) oxide
Namenshinweis Colloidal dispersion
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 79.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 to 35% in H2O
Dichte 1.26 g/mL