Learn More
Titan(IV)-oxid, 98.0 bis 100.5 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
Artikelnummer. 10752871
Marke: Thermo Scientific Acros 277370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-67-7
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2900.0°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1855.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel TiO2
Merck Index 15, 9628
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formelmasse 79.88
Reinheit (%) 98.0 to 100.5% TiO2
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.23
Dichte 4.2300g/mL