Learn More
Titan(IV)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), hauptsächlich Rutil, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 2900.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Titanium(IV) oxide |
| Schmelzpunkt | 1855.0°C |
| Namenshinweis | 99.999% |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
| Strukturformel | TiO2 |
| Merck Index | 15,9628 |
| Mehr anzeigen |