Learn More
Titan(IV)-oxid-bis(2,4-Pentandionat), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080344
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11384889
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 077130.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14024-64-7 | C10H16O5Ti | 264.1 g/mol
Employed as a cross linking agent for cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14024-64-7
Summenformel C10H16O5Ti
Molekulargewicht (g/mol) 264.1
MDL-Nummer MFCD00013505
InChI-Schlüssel ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
PubChem CID 74765597
IUPAC-Name 4-Hydroxypent-3-en-2-on; Oxotitan
SMILES CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Schmelzpunkt 184°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (6.6g/L (20°C)).
Formelmasse 262.12