Learn More
Titan(IV)-oxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15641390 250 g 250 Gramm
15631390 1 kg 1 Kilogramm
15661390 6 x 1 kg 6 Stück
15651390 25 kg 25 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15641390
Marke: Honeywell-Fluka 14027250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-67-7
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Titandioxid, Titan-IV-oxid, Rutil, Brookit, Titanweiß, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titan(IV)oxid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Menge 250 g
Strukturformel TiO2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 79.87 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 %
Güte puriss.
Dichte 4.26 g/ml bei 25 °C
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.