Learn More
Titannitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4904557
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11344318
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 041556.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61.87 g/mol
Titanium nitride is used as a processing agent in powder metallurgy and laboratory. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff. It is used as Use as primary and secondary intermediate. Artificial limbs; Barrier layer in contact and interconnect metallization; Biological materials cutting tools; Gate electrode in metal-oxide-semiconductor (MOS) transistors; Low-barrier Schottky diode; Optical devices in aggressive environments; Plastic molds; Prostheses; Wear-resistant coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 25583-20-4
Summenformel NTi
Molekulargewicht (g/mol) 61.87
MDL-Nummer MFCD00049596
InChI-Schlüssel NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
PubChem CID 93091
IUPAC-Name Asanylidynetitan
SMILES N#[Ti]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Titanium nitride
Schmelzpunkt 2950°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% metal basis
Löslichkeitsinformationen it is soluble in aqua regia on boiling.
Formelmasse 61.91
Dichte 5.22
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado