Learn More
Titannitrid, Sputter-Target, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15454845 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15454845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041111.KS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium nitride sputtering target
Farbe Grau
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Menge Je 1
CAS 25583-20-4
Form Heißgepresstes Material
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel NTi
MDL-Nummer MFCD00049596
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqua regain. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#[Ti]
IUPAC-Name Asanylidynetitan
Molekulargewicht (g/mol) 61.87
PubChem CID 93091
Formelmasse 61.91
Reinheit (%) 99.5%