Learn More
Titannitrid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15464845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15464845 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15464845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041112.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium nitride sputtering target
Schmelzpunkt 2950°C
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 25583-20-4
Farbe Grau
Physikalische Form Heißgepresstes Material
Menge 1 Ea.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel NTi
MDL-Nummer MFCD00049596
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
InChI-Schlüssel NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#[Ti]
IUPAC-Name Asanylidynetitan
Molekulargewicht (g/mol) 61.87
PubChem CID 93091
Formelmasse 61.91
Reinheit (%) 99.5%
Dichte 5.22 g/mL