Learn More
Titanplatte, 3.175 mm (0.125 in.) Dicke, 100 x 100 mm (3.9 x 3.9 in.), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404905 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15404905 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043361.KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium plate
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) thick, 100x100mm (3.9x3.9 in.)
CAS 7440-32-6
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈143g/pc
Form Platte
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ti
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
IUPAC-Name Titan
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Reinheit (%) 99.99%