Learn More
Titanplatte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, geglüht, 100 x 100 mm (3.9 x 3.9 Zoll), 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434885
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15434885
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042896.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium plate
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) thick, annealed, 100x100mm (3.9x3.9 in.)
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈286g/pc
Form Platte
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.7%