Learn More
Titanplatte, 6 mm (0.2 Zoll) Dicke, 100x 100 mm (3.9 x 3.9 Zoll), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444765 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15444765 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036680.KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium plate
Namenshinweis 6mm (0.2 in.) thick, 100x100mm (3.9 x 3.9 in.)
CAS 7440-32-6
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈271g/pc
Form Platte
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ti
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
IUPAC-Name Titan
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic