Learn More
Titankugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Titanium slug |
| Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
| Menge | 5 Slugs |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈1.8g/slug |
| Form | ≈1,8 g/Slug |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.995% |
| Güte | Puratronic |