Learn More
Titankugel, 9.5 mm (0.37 Zoll) Durchmesser x 9.5 mm (0.37 Zoll) Länge, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051475
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11470381 1 Pc. 1 Stück
15494855 5 Pc. 5 Stück
11480381 25 Pc. 25 Stück
3 options
Artikelnummer. 11470381
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041303.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Specifications
Chemischer Name oder Material Titanium slug
Namenshinweis 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3g/slug
Form Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.995%