Learn More
Titanlösung für ICP/MS 10 mg/L HNO₃- Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12987433 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12987433 100 ml Flasche 100 Milliliter
12977433 50 ml Flasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12987433 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 662 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30 €
    47.12 € / 100 Milliliter
    Sparen 17.18 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-28-0
Summenformel Tl
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
MDL-Nummer MFCD00134063
InChI-Schlüssel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-Name Thallium
SMILES [Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Salpetersäure
Menge 100 ml