Learn More
Titanschwamm, 3 mm (0.12 Zoll)& nach unten, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334618 250 g 250 Gramm
11358968 1 kg -
11344618 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042459.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium sponge
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 3mm (0.12 in.) & down
Form Schwamm
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2878
Reinheit (%) 99.5%