Learn More
Titan-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Titanium sputtering target |
| Namenshinweis | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Menge | Je 1 |
| CAS | 7440-32-6 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Summenformel | Ti |
| MDL-Nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
| Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
| InChI-Schlüssel | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |